安全性情報
SRP2018
Sigma-Aldrich
GAL4 [(1-147) + E1A (121-223)] from Saccharomyces cerevisiae canine adenovirus
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
E1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
canine
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~33 kDa
包装
pkg of 4 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
100 μg/mL
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
生物化学的/生理学的作用
酵母のGAL4タンパク質は、ガラクトース代謝に関与するいくつかの遺伝子の転写を活性化します。そのためには、GAL4が、コンセンサス配列である 5'-CGGN5(T/A)N5CCG-3'を有する上流の活性化部位に結合する必要があります。1~147位のアミノ酸で構成されるGAL4タンパク質の断片はDNAに結合しますが、転写を活性化することはできません。アデノウイルスE1Aタンパク質は、広範なウイルスおよび細胞の遺伝子の転写を誘導します。E1Aは、そのトランス活性化機能に加えて、細胞周期全体の進行を調節することも可能であり、培養液中の一次細胞を不死化し、細胞の形質転換を誘導します。E1Aタンパク質は、TATA結合タンパク質、TBP、TAFII55、TAFII110に結合します。その活性化ドメインは、E2F、ATF-2、YY1と相互作用することが示されています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2018-4UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pre-early adenovirus 5 gene product regulates synthesis of early viral messenger RNAs.
A J Berk et al.
Cell, 17(4), 935-944 (1979-08-01)
L Keegan et al.
Science (New York, N.Y.), 231(4739), 699-704 (1986-02-14)
The yeast GAL4 protein (881 amino acids) binds to specific DNA sites upstream of target genes and activates transcription. Derivatives of this protein bearing as few as 74 amino terminal residues bind to these sites but fail to activate transcription.
T Kodadek
Cellular & molecular biology research, 39(4), 355-360 (1993-01-01)
The GAL4 protein of yeast activates the transcription of several genes involved in galactose metabolism. This event requires that GAL4 bind to upstream activation sites with the consensus sequence 5'-CGGN5(T/A)N5CCG-3'. We review the general requirements that must be met for