リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
比活性
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
分子量
~69 kDa
濃度
0.05-0.1 μg/μL
アクセッション番号
NM_001024401
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SBK1(388228)
アプリケーション
Useful for kinase assay.
生物化学的/生理学的作用
Full-length recombinant human SBK1 was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. SBKI or SH3 domain binding kinase 1 is a novel serine/threonine protein kinase structurally related to a Xenopus gastrula-specific protein kinase, Pk9.7 which possessing a consensus sequence for an SH3-binding domain from developing rat brain and it play an important role in signal-transduction pathways related to the control of brain development (1). SBK1 may predict a broad cellular function, and its dysregulated in certain cancers suggests an involvement of the protein in the pathogenesis of human cancers (2).
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0720-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)