安全性情報
SRP0648
Sigma-Aldrich
ARG1, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Liver-Type Arginase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
36 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ARG1(383)
詳細
Human Arginase 1 (ARG1) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_000045, amino acids 1-322, with a C-terminal His-tag, expressed in an HEK293 cell expression system. MW = 36 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0648-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)