安全性情報
SRP0586
Sigma-Aldrich
Monkey CD46-C, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
membrane co-factor protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
32.8 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
Monkey ... CD46(17221)
詳細
Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) CD46C, also known as membrane co-factor protein, a.a. 35 - 285 and 301 - 328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.1 kDa (precursor), 32.8 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0586-100UG:
試験成績書(COA)