安全性情報
SRP0555
Sigma-Aldrich
CD47, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
MER6, Rh-related antigen, antigenic surface determinant protein OA3, integrin-associated protein (IAP), leukocyte surface antigen CD47
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
42.2 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD47(961)
詳細
Human CD47, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein (IAP), antigenic surface determinant protein OA3, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 42.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0555-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)