安全性情報
SRP0529
Sigma-Aldrich
Mouse PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
54 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... CD274(60533)
詳細
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_021893, a.a. 18-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a and with a Cterminal Avitag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using AviTag technology. MW = 54 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0529-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)