安全性情報
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
別名:
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
frozen liquid
分子量
67.5 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PPID(5481)
詳細
Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D (PPID), also known as peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cyclophilin-40 (CYP-40, CyP-D), GenBank Accession No. NM_005038, a.a. 2-370(end), with N-terminal GST-tag, MW 67.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0512-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)