安全性情報
SRP0501
Sigma-Aldrich
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
別名:
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
形状
frozen liquid
分子量
60 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MERTK(10461)
詳細
Human c-Mer, also known as tyrosine-protein kinase Mer, MERTK, and receptor tyrosine kinase MerTK GenBank Accession NM_006343, a.a. 578-872 with C-terminal GST-tag. Expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 60 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0501-10UG:
試験成績書(COA)