安全性情報
SRP0471
Sigma-Aldrich
TAF1L (1517-1649) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥89% (SDS-PAGE)
別名:
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥89% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
42.3 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TAF1L(138474)
詳細
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank Accession No. NM_153809) amino acids 1517 – 1649 with N-terminal GST-tag, MW = 42.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0471-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Jeremy Wang et al.
Human molecular genetics, 11(19), 2341-2346 (2002-09-10)
TAF(II)250, the largest subunit of the general transcription factor TFIID, is expressed from the human X chromosome, at least in somatic cells. In male meiosis, however, the sex chromosomes are transcriptionally silenced, while the autosomes remain active. How then are