安全性情報
SRP0409
Sigma-Aldrich
Hsp40 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
DNAJB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
38.5 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... DNAJB1(3337)
詳細
Human Heat Shock Protein 40 (GenBank Accession No. NM_006145), full length with C-terminal His-tag, MW = 38.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
アプリケーション
Useful for Elisa, western blot, inhibitor screening and selectivity profiling.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0409-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Z, Srivastava P.
Current Protocols in Immunology, Review, Appendix 1:Appendix 1T-Appendix 1:Appendix 1T (2004)
Sarah J Gibbs et al.
PloS one, 4(2), e4595-e4595 (2009-02-27)
In response to a conditioning stress, the expression of a set of molecular chaperones called heat shock proteins is increased. In neurons, stress-induced and constitutively expressed molecular chaperones protect against damage induced by ischemia and neurodegenerative diseases, however the molecular