安全性情報
SRP0403
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44), biotin
≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
aqueous solution
包装
pkg of 80 nmol
濃度
400 μM
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 21-44 of histone H3.
アプリケーション
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K27) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
その他情報
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0403-500NMOL:
SRP0403-80NMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)