安全性情報
SRP0394
Sigma-Aldrich
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
包装
pkg of 50 μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 86 kDa; human EED (GenBank Accession No. NM_003797) amino acids 2-end with N-terminal Flag-tag, MW= 51 kDa, human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW = 87 kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW = 48 kDa, co-expressed in Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0394-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain