安全性情報
SRP0393
Sigma-Aldrich
EZH2/SUZ12/RbAp48 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥88% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥88% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
114 kDa (EZH2)
48 kDa (RbAP48)
87 kDa (SUZ12)
包装
pkg of 20 μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456) amino acids 2-end with N-terminal His-GST tag, MW= 114kDa; human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) amino acids 1-end with N-terminal His-tag, MW = 87kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 48 kDa, co-expressed in Baculovirus expression system.
物理的形状
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110mM NaCl, 2.2 mM KCl, 18 mM Glutathione, 3mM DTT, and 20% glycerol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0393-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain