安全性情報
SRP0388
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
48 kDa (AEBP2)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
包装
pkg of 20 μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Inactive mutant version of our regular EZH2 5-member complex, but with a Tyr-to-Cys mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein. Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), (amino acids 2-end ; Y646C*) with N-terminal His-tag, MW= 86 kDa, human EED (GenBank Accession No. NM_003797) (amino acids 2-end) with N-terminal Flag-tag, MW= 51 kDa, human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 87 kDa, Human AEBP2 (GenBank Accession No. NM_153207) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW= 53 kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 48 kDa, coexpressed in Baculovirus expression system. *This mutation is often cited as Y641C in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0388-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain