安全性情報
SRP0343
Sigma-Aldrich
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE)
別名:
CD117, PBT, SCFR, キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥22% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
53.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KIT(3815)
詳細
Human cKit (V560G) ( GenBank Accession No. NM_000222), amino acids 544-end with N-terminal His-tag, MW=50 kDa, expressed in an Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0343-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mauro Picardo et al.
The Journal of investigative dermatology, 131(6), 1182-1185 (2011-05-14)
Cutaneous pigmentation is regulated by a complex melanogenic network in which skin cells synthesize growth factors and cytokines. Mutations in genes encoding these regulators modify their expression and/or functionality, leading to altered signaling pathways and contributing to altered skin phenotypes.
Y Yarden et al.
The EMBO journal, 6(11), 3341-3351 (1987-11-01)
Structural features of v-kit, the oncogene of HZ4 feline sarcoma virus, suggested that this gene arose by transduction and truncation of cellular sequences. Complementary DNA cloning of the human proto-oncogene coding for a receptor tyrosine kinase confirmed this possibility: c-kit