リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥55% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
比活性
≥800 pmol/min-μg
分子量
129 kDa
88 kDa
包装
pkg of 20 μg
濃度
0.56 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290)
関連するカテゴリー
詳細
Complex of N-terminal FLAG-tagged recombinant full-length human p110 (GenBank Accession No. U79143), with E545K mutation, and recombinant full length, human p85α (no tag, GenBank Accession No. XM_043865). Co-expressed in Sf9 cells in a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
キナーゼ活性の1ユニットは、37°Cで1分あたり1 pmolのホスホイノシトール-3,4,5-三リン酸の生成に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0234-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)