Merck
SRP0227
Sigma-Aldrich
SMURF1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
E3 ubiquitin ligase SMURF1, KIAA1625, SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
比活性
≥0.0055 pmol/min-μg
分子量
70 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SMURF1(57154)
詳細
Human SMURF 1 (GenBank Accession No. NM_020429), amino acids 150-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG) MW = 70 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
Useful in conjunction with E1 and E2 for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり1 pmolのユビキチンを基質へ転移するために必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。