リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
包装
pkg of 50 μg
濃度
>0.02 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EZH2(2146)
詳細
EZH2, EED, SUZ12, RbAp48 and AEBP2 are components of the polycomb repressive complex 2 (PRC2). The highly conserved complex methylates lysine 27 of histone H3. It also has a role in gene silencing and transcription repression.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolのメチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0134-50UG:
試験成績書(COA)
The Polycomb Complex PRC2 and its Mark in Life
Nature, 469(7330), 343-349 (2011)
Molecular architecture of human polycomb repressive complex 2
eLife, 1, e00005-e00005 (2012)
Astemizole Arrests the Proliferation of Cancer Cells by Disrupting the
EZH2-EED Interaction of Polycomb Repressive Complex 2
EZH2-EED Interaction of Polycomb Repressive Complex 2
Journal of Medicinal Chemistry (2014)