Merck
SRP0131
Sigma-Aldrich
EZH1/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
ENX-2, EZH1, Enhancer of zeste homolog 1, KMT6B, Lysine N-methyltransferase 6B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH1)
87 kDa (SUZ12)
包装
pkg of 50 μg
濃度
>0.02 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EZH1(2145)
詳細
Complex of: Human EZH1, GenBank Accession No. NM_001991, amino acids 2-end, with N-terminal His tag, MW = 86 kDa. Human EED, NM_003797, amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 51 kDa. Human SUZ12, NM_015355, amino acids 2-end, with N-terminal His tag. RbAp48 and AEBP2.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolのメチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)