SRP0122
LSD1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
Amine oxidase (flavin containing) domain 2 (AOF2), BRAF35-HDAC complex protein BHC110, KIAA0601, Lysine (K)-specific demethylase 1 (LSD1), Lysine-specific histone demethylase 1A (KDM1A)
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
103 kDa
包装
pkg of 50 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KDM1A(23028)
詳細
ヒトLSD1、AOF2、アミンオキシダーゼ、フラビン含有、ドメイン2、GenBank登録番号NM_015013、アミノ酸158~末端、N末端STタグ付、分子量103 kDa、大腸菌(E. coli)発現系にて発現。
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱メチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0122-50MG:
SRP0122-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Lama AlAbdi et al.
Cell reports, 30(5), 1478-1490 (2020-02-06)
An aberrant increase in pluripotency gene (PpG) expression due to enhancer reactivation could induce stemness and enhance the tumorigenicity of cancer stem cells. Silencing of PpG enhancers (PpGe) during embryonic stem cell differentiation involves Lsd1-mediated H3K4me1 demethylation and DNA methylation. Here