安全性情報
SRP0118
Sigma-Aldrich
Sirtuin 4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-4, SIR2L4, SIRT4, sir2-like 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
59 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SIRT4(23409)
詳細
Human Sirtuin 4, GenBank Accession No. NM_012240), amino acids 25-314 with N-terminal ST tag, MW = 59 kDa, expressed in E. coli expression system.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 20% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0118-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peixin Huang et al.
Oncotarget, 6(13), 10812-10824 (2015-05-01)
Aging is the predominant risk factor for cardiovascular diseases and contributes to a considerably more severe outcome in patients with acute myocardial infarction. Resveratrol, a polyphenol found in red wine, is a caloric restriction mimetic with potential anti-aging properties which