Merck
SML3998
Sigma-Aldrich
NVP-AUY922
≥98% (HPLC)
別名:
5-(2,4-Dihydroxy-5-isopropyl-phenyl)-4-(4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-isoxazole-3-carboxylic acid ethylamide, 5-[2,4-Dihydroxy-5-(1-methylethyl)phenyl]-N-ethyl-4-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-3-isoxazolecarboxamide, AUY922, Luminespib, VER 52296, VER-52296, VER52296
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31N3O5
CAS番号:
分子量:
465.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=NOC(C2=C(O)C=C(O)C(C(C)C)=C2)=C1C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)NCC
InChI
1S/C26H31N3O5/c1-4-27-26(32)24-23(18-7-5-17(6-8-18)15-29-9-11-33-12-10-29)25(34-28-24)20-13-19(16(2)3)21(30)14-22(20)31/h5-8,13-14,16,30-31H,4,9-12,15H2,1-3H3,(H,27,32)
InChI Key
NDAZATDQFDPQBD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
High-affinity, potent and selective heat shock protein 90 (HSP90α/β) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
NVP-AUY922 (Luminespib; VER-52296) is a high-affinity (HSP90β Kd = 1.7 nM), potent and selective heat shock protein 90 inhibitor (HSP90α/β Ki = 9.0/8.2 nM, HSP90α/β IC50 = 7.8/21 nM) that exhibits anti-proliferation potency in cancer cultures (GI50 from 2 to 40 nM among 29 cancer lines) and anti-tumor efficacy in vivo (50-75 mg/kg/day i.p.) by inducing cancer cells G1-G2 arrest and apoptosis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3998-BULK:
SML3998-VAR:
SML3998-10MG:
SML3998-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)