アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(C1=C(NC2=C(Cl)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2Cl)N=CC=C1)O
InChI
1S/C19H14Cl2N2O3/c20-14-8-9-15(26-11-12-5-2-1-3-6-12)16(21)17(14)23-18-13(19(24)25)7-4-10-22-18/h1-10H,11H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
AYGDOYFDJDUPSS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly.
CLC-2 channel inhibitor AK-42 is a specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly. AK-42 causes selective and reversible blocking of CLC-2 currents.
CLC-2 channel inhibitor AK-42 is a specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly. AK-42 causes selective and reversible blocking of CLC-2 currents.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3933-5MG:
SML3933-VAR:
SML3933-BULK:
SML3933-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)