Merck
SML3922
Sigma-Aldrich
A-784168
≥98% (HPLC)
別名:
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxamide, 3′-(Trifluoromethyl)-N-{4-[(trifluoromethyl)thio]phenyl}-3,6-dihydro-2H-1,2′-bipyridine-4-carboxamide, A 784168, A784168
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15F6N3O3S
CAS番号:
分子量:
479.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Brain-penetrant, orally active, potent and selective transient receptor potential cation channel TRPV1 antagonist with in vivo analgesia efficacy.
A-784168 is a brain-penetrant, orally active, potent and selective transient receptor potential (TRP) cation channel TRPV1 antagonist (IC50 = 25/14/33.7/35.1 nM against TRPV1 activation by 50 nM capsaicin/pH 5.5/3 µM NADA/10 µM anandamide in human TRPV1 tranfectants) with little activity or affinity toward other TRP channels and a panel of 74 neurotransmitter receptors. A-784168 reduces capsaicin-induced acute pain (ED50 = 10 µmol/kg p.o. 1h before capsaicin intraplantar injection) and CFA paw injection-induced chronic inflammatory thermal hyperalgesia (EC50 = 54 nmol) in rats in vivo.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3922-5MG:
SML3922-BULK:
SML3922-25MG:
SML3922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)