Merck
SML3909
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-2
≥98% (HPLC)
別名:
5-(Benzylamino)pyrimido[4,5-c]quinoline-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14N4O2
CAS番号:
分子量:
330.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3909-5MG:
SML3909-BULK:
SML3909-VAR:
SML3909-25MG:
試験成績書(COA)