アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
(Powder or Lyophilized powder or film)
保管条件
desiccated
色
white to off-white
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2
Insulin glargine is an approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin glargine is a human insulin analog where A-chain asparagine 21 was replaced by glycine and B-chain carboxy terminal was extended by two arginine residues.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
SML3903-VAR:
SML3903-5MG:
SML3903-BULK:
SML3903-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)