Merck
SML3856
Sigma-Aldrich
Alisporivir
≥95% (HPLC)
別名:
Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methyl-D-alanyl-N-ethyl-L-valyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], DEB025, Debio 025
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H113N11O12
CAS番号:
分子量:
1216.64
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
(Powder or Lyophilized powder or film)
white to off-white
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Alisporivir is a Cyclophilin A inhibitor with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity. Alisporivir has also been investigated for Duchenne muscular dystrophy.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3856-1MG:
SML3856-BULK:
SML3856-VAR:
SML3856-5MG:
試験成績書(COA)