Merck
SML3655
Sigma-Aldrich
LockdownPro
≥97% (HPLC)
別名:
Tetraethyl 4,4′-((propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diphthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H40O10
分子量:
668.73
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
(oil or liquid)
colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C2)(C3=CC=C(OC4=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C4)C=C3)C
生物化学的/生理学的作用
LockdownPro, an esterified lockdown analog with better cell permeability, is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F. LockdownPro potently inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells. It does not inhibit PPM1F in vitro.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)