アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=C(C=CC=C1)NS(C2CC2)(=O)=O)NC3=C(C=CC=C3)OCC
InChI Key
RCSLEKLNDJJJLF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML382 is a positive allosteric modulator of Mas-related G-protein-coupled receptor X1 (MrgprX1, MrgX1, SNSR4), a G-protein coupled receptor (GPCR) selectively expressed in dorsal root ganglion (DRG) neurons. MrgX1 is believed to be a functional ortholog of mouse MrgC11, which has been shown to be involved in itch and pain. ML382 is selective for MrgX1 over MrgX2, MrgC11 and a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters, with an EC50 value of 190 nm with an Emax value of 148% in the presence of the known ligand BAM8-22.
MrgX1 (SNSR4) positive allosteric modulator
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3564-25MG:
SML3564-5MG:
SML3564-BULK:
SML3564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)