Merck
SML3536
Sigma-Aldrich
Terconazole
≥98% (HPLC)
別名:
(±)​-​Terconazole, (±)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, cis-​1-​[4-​[[2-​(2,​4-​Dichlorophenyl)​-​2-​(1H-​1,​2,​4-​triazol-​1-​ylm ethyl)​-​1,​3-​dioxolan-​4-​yl]​methoxy]​phenyl]​-​4-​(1-​methylethyl-​piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31Cl2N5O3
CAS番号:
分子量:
532.46
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N1CCN(C2=CC=C(OCC3OC(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)(CN5N=CN=C5)OC3)C=C2)CC1
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
InChI Key
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
生物化学的/生理学的作用
Potent inhibitor of fungal cytochrome P450 14-alpha-demethylase (lanosterol 14-alpha-demethylase)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3536-VAR:
SML3536-5MG:
SML3536-BULK:
SML3536-25MG:
試験成績書(COA)