SML3500
Colesevelam hydrochloride
別名:
1-Hexanaminium, N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-, chloride, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propen-1-amine and N-2-propenyl-1-decanamine, hydrochloride, 2-Propen-1-amine, polymer with (chloromethyl)oxirane, N-2-propenyl-1-decanamine and N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-1-hexanaminium chloride, hydrochloride, CholestaGel, Colesevelam HCl, GT 31-104
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
分子量
581.79 g/mol
保管条件
desiccated
色
white to beige
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.NCC=C.ClCC1OC1.[xHCl].[Cl-]
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3500-BULK:
SML3500-10MG:
SML3500-VAR:
SML3500-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)