安全性情報
SML3450
Sigma-Aldrich
PA-8
≥95% (HPLC)
別名:
2-​Amino-​5,​8-​dihydro-​5-​[3-​methoxy-​4-​(2-​propen-​1-​yloxy)​phenyl]​-pyrido[2,​3-​d]​pyrimidine-​4,​7(3H,​6H)​-​dione, PA 8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N4O4
CAS番号:
分子量:
342.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
PA-8 is a potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor agonist that inhibits the phosphorylation of CREB induced by PACAP in PAC1- receptor-expressing CHO cells. PA-8 blocks PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3450-BULK:
SML3450-5MG:
SML3450-VAR:
SML3450-25MG:
試験成績書(COA)