Merck
SML3390
Sigma-Aldrich
25CN-NBOH hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-([2-(4-Cyano-2, 5-dimethoxyphenyl)ethylamino]methyl)phenol hydrochloride, 4-(2-(2-Hydroxybenzylamino)ethyl)-2,5-dimethoxybenzonitrile hydrochloride, NBOH-2C-CN hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N2O3·HCl
CAS番号:
分子量:
348.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
25CN-NBOH is a brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist (human 2A/rat 2C Ki = 1.3/132 nM; human 2A/2C PI turnover EC50 = 2.1/190 nM) with much reduced efficacy toward human 2B & 2C subtypes (Ki ratio: 2C/2A = 52-81 & 2B/2A = 37; Ca2+ mobilization Δlog(Rmax/EC50 ratio: 2C/2A = 30-180 & 2B/2A = 54; 2C/2A PI turnover EC50 ratio = 81-146) and other receptors/transporters/kinases. When administered in mice in vivo (1, 3, 6 mg/kg s.c.), 25CN-NBOH produces hallucinogen-like effects blockable by 5-HT2A antagonist M100907, but not 5-HT2C antagonist RS102221.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3390-50MG:
SML3390-10MG:
SML3390-BULK:
SML3390-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)