Merck
SML3336
Sigma-Aldrich
VU0155056
≥98% (HPLC)
別名:
5W0, ML272, N-(2-{4-[2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}ethyl)-2-naphthamide, N-[2-[4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide, VU 0155056
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26N4O2
CAS番号:
分子量:
414.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
VU0155056 is a catalytic site-targeting phospholipase D inhibitor (PLD1/PLD2 IC50 = 81 nM/240 nM by cell-free enzymatic assays; substrate = di-palmitoyl-PLC) that effectively suppresses the cellular PLD activity in GFP-PLD2-overexpressing HEK293 cells as well as PMA-stimulated non-small-cell lung cancer (NSCLC) Calu-1 cells with predominant PLD1 activity (IC50 = 380 nM and 21 nM, respectively).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
SML3336-25MG:
SML3336-5MG:
SML3336-VAR:
SML3336-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey L Barr et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Orexin A, an endogenous peptide involved in several functions including reward, acts via activation of orexin receptors OX1 and OX2, Gq-coupled GPCRs. We examined the effect of a selective OX1 agonist, OXA (17-33) on cytosolic calcium concentration, [Ca2+]i, in neurons