安全性情報
SML3276
Sigma-Aldrich
Apelin-17 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
別名:
Apelin 17 trifluoroacetate salt, K17F trifluoroacetate salt, L-Lysyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine trifluoroacetate salt, Lys-Phe-Arg-Arg-Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
アッセイ:
≥95% (HPLC)
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Apelin-17 (K17F) is a potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R). Apelin-17 has 16 times higher affinity for apelin-R than apelin-13 (pE13F) (Ki = 0.05 versus 0.8 nM).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3276-BULK:
SML3276-25MG:
SML3276-5MG:
SML3276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)