安全性情報
SML3191
Sigma-Aldrich
Cotrimoxazole
≥98% (HPLC)
別名:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide mixt. with 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, TMP/SMX, Trimethoprim/sulfamethoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N4O3·5C10H11N3O3S
CAS番号:
分子量:
1556.71
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc4n[o]c(c4)C)c3ccc(cc3)N.Nc1nc(c(cn1)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WZRJTRPJURQBRM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cotrimoxazole is a combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole that is used to treat a variety of bacterial infections both Gram-positive and Gram-negative. Sulfamethoxazole inhibits bacterial dihydropteroate synthase while trimethoprim inhibits bacterial dihydrofolate reductase, thereby blocking the synthesis of nucleic acids.
combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3191-VAR:
SML3191-5MG:
SML3191-25MG:
SML3191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)