Merck
SML3122
Sigma-Aldrich
AZD3988
≥98% (HPLC)
別名:
trans-4-[4-[[[5-[(3,4-Difluorophenyl)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]carbonyl]amino]phenyl]-cyclohexaneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22F2N4O4
CAS番号:
分子量:
456.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=C(C=C1F)NC2=NN=C(O2)C(NC3=CC=C(C=C3)[C@H]4CC[C@@H](CC4)CC(O)=O)=O
InChI
1S/C23H22F2N4O4/c24-18-10-9-17(12-19(18)25)27-23-29-28-22(33-23)21(32)26-16-7-5-15(6-8-16)14-3-1-13(2-4-14)11-20(30)31/h5-10,12-14H,1-4,11H2,(H,26,32)(H,27,29)(H,30,31)/t13-,14-
InChI Key
NGEBYTLALFOQKI-HDJSIYSDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3122-5MG:
SML3122-25MG:
SML3122-BULK:
SML3122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)