アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)NC4CCCC4)C3OC(C(C3(O)C)O)CO
InChI
1S/C16H22ClN5O4/c1-16(25)11(24)9(6-23)26-14(16)22-7-18-10-12(19-8-4-2-3-5-8)20-15(17)21-13(10)22/h7-9,11,14,23-25H,2-6H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI Key
MMPAUXMIDJWGFO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
2′-MeCCPA is a potent and A1-selective adenosine receptor agonist (Ki = 1.8 nM/bovine A1, 3.9 μM/bovine A2a, 5.0 μM/rat A3). 2′-MeCCPA inhibits 100 μM forskolin-induced adenylate cyclase activity in rat cortical membrane preparations (IC50 = 13.1 nM; ECmax = 15.1% inhibition) without antagonist potency against A1 agonist CHA (N6-cyclohexyladenosine).
Potent and A1-selective adenosine receptor agonist with no antagonist potency.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3093-25MG:
SML3093-VAR:
SML3093-BULK:
SML3093-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)