Merck
SML3038
Sigma-Aldrich
JB170
≥98% (HPLC)
別名:
4-((9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5-e]azepin-2-yl)amino)-N-(2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-methoxybenzamide, Thalidomide-PEG2-Alisertib
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H44ClFN8O11
CAS番号:
分子量:
963.36
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=C1C(OCC(NCCOCCOCCNC(C4=CC=C(NC5=NC(C(C=CC(Cl)=C6)=C6C(C7=C(OC)C=CC=C7F)=NC8)=C8C=N5)C=C4OC)=O)=O)=CC=C3)=O
生物化学的/生理学的作用
JB170 is a highly specific AURORA-A degrader (PROTAC) comprising aurora kinase inhibitor alisertib connected to the CEREBLON-binding molecule thalidomide. JB170 induces rapid and durable degradation of AURORA-A in cancer cells leading to strong S-phase arrest and apoptosis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3038-5MG:
SML3038-BULK:
SML3038-VAR:
SML3038-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bikash Adhikari et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1179-1188 (2020-09-30)
The mitotic kinase AURORA-A is essential for cell cycle progression and is considered a priority cancer target. Although the catalytic activity of AURORA-A is essential for its mitotic function, recent reports indicate an additional non-catalytic function, which is difficult to