SML2982
XJB-5-131
≥95% (HPLC)
別名:
1-[(2S,3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-2-(phenylmethyl)-3-octen-1-yl]-L-prolyl-L-valyl-N5-[(phenylmethoxy)carbonyl]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxy-4-piperidinyl)-L-ornithinamide, Boc-Leu-Ψ[€-CH=CH]-D-Phe-Pro-Val-Orn(Cbz)-TEMPO, XJB 5-131
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
film or powder
色
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(N[C@@H](CC(C)C)/C=C/[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(N2CCC[C@H]2C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C(NC4CC(C)(N([O])C(C)(C4)C)C)=O)=O)=O)=O)=O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2982-BULK:
SML2982-VAR:
SML2982-5MG:
SML2982-25MG:
試験成績書(COA)