SML2732
DO34
≥98% (HPLC)
別名:
(2-Benzyl-4-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}piperazinyl){4-[(4-trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}methanone, 3-(Phenylmethyl)-4-[[4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCN(CC1CC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)N3N=NC(C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)F)=C3
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2732-25MG:
SML2732-BULK:
SML2732-5MG:
SML2732-VAR:
試験成績書(COA)