安全性情報
SML2511
Sigma-Aldrich
Levodropropizine
別名:
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N2O2
CAS番号:
分子量:
236.31
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
InChI Key
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2511-VAR:
SML2511-BULK:
SML2511-50MG-PW:
SML2511-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)