SML2401
Imeglimin hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, anti-hyperglycemic compound
別名:
(6R)-1,6-dihydro-N,N,6-trimethyl-1,3,5-Triazine-2,4-diamine Hydrochloride,, (6R)-3,6-Dihydro-N2,N2,6-trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, EMD 387008 Hydrochloride, EMD-387008 Hydrochloride, R-(4-Imino-6-methyl-1,4,5,6-tetrahydro-[1,3,5]trazin-2-yl)dimethylamine Hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
製品名
Imeglimin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N1[C@@H](N=C(N=C1N(C)C)N)C
InChI
1S/C6H13N5.ClH/c1-4-8-5(7)10-6(9-4)11(2)3;/h4H,1-3H3,(H3,7,8,9,10);1H/t4-;/m1./s1
InChI Key
UXHLCYMTNMEXKZ-PGMHMLKASA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2401-25MG:
SML2401-VAR:
SML2401-BULK:
SML2401-5MG:
SML2401-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)