SML2286
BIIL260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-(3-{4-[1-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-phenoxymethyl}-benzyloxy)-benzamidine hydrochloride, BIIL 260 hydrochloride, BIIL-260 hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N\C(=N/[H])\c1ccc(cc1)OCc2cc(ccc2)COc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C30H30N2O3/c1-30(2,24-8-12-26(33)13-9-24)25-10-16-28(17-11-25)35-20-22-5-3-4-21(18-22)19-34-27-14-6-23(7-15-27)29(31)32/h3-18,33H,19-20H2,1-2H3,(H3,31,32)
InChI Key
MBLJFKQACMILLC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2286-25MG:
SML2286-BULK:
SML2286-VAR:
SML2286-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)