SML2255
BI-2545
≥98% (HPLC)
別名:
(1R,5S,6S)-3,5-bis(Trifluoromethyl)benzyl 6-((1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxamido)methyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, [3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl (1R,5S,6S)-6-{[(1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)formamido]methyl}-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1C[C@]2([H])[C@@H](CNC(C3=CC=C(NN=N4)C4=C3)=O)[C@]2([H])C1)OCC5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5
InChI
1S/C23H19F6N5O3/c24-22(25,26)13-3-11(4-14(6-13)23(27,28)29)10-37-21(36)34-8-16-15(17(16)9-34)7-30-20(35)12-1-2-18-19(5-12)32-33-31-18/h1-6,15-17H,7-10H2,(H,30,35)(H,31,32,33)/t15-,16-,17+
InChI Key
ZDOBSAPHUUUOHX-OSYLJGHBSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2255-25MG:
SML2255-BULK:
SML2255-VAR:
SML2255-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)