SML2013
RU 24969 hemisuccinate
≥98% (HPLC)
別名:
1H-Indole, 5-methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-, butanedioate (2:1), 5-Methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-Indole hemisuccinate, 5-Methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole hemisuccinate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
yellow to yellow-orange
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
COC1=CC2=C(NC=C2C3=CCNCC3)C=C1.OC(CCC(O)=O)=O.COC4=CC5=C(NC=C5C6=CCNCC6)C=C4
InChI
1S/2C14H16N2O.C4H6O4/c2*1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-4,8-9,15-16H,5-7H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
BNYJLRQAWCQJOM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2013-VAR:
SML2013-5MG:
SML2013-BULK:
SML2013-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)