アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC([C@@]2([H])CCCN(CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)C2)=NC(C5=CC=CS5)=C1
生物化学的/生理学的作用
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches. Riboswitches are cis regulatory elements present in non-coding RNA that specifically bind to natural ligands to regulate gene expression. Ribocil-C blocks the flavin mononucleotide riboswitch-mediated expression of the ribB gene, which is required for riboflavin biosynthesis, with an IC50 value of 23 nM. Ribocil-C inhibited bacterial cell growth of E. coli MB5746 and bacterial burden in a mouse E. coli septicaemia model of infection.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)