Merck
SML1611
Sigma-Aldrich
Lafutidine
≥98% (HPLC)
別名:
(Z)-2-((Furan-2-ylmethyl)sulfinyl)-N-(4-((3-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)oxy)but-2-en-1-yl)acetamide, 2-[(2-Furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29N3O4S
CAS番号:
分子量:
431.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CS(CC1=CC=CO1)=O)NC/C=C\COC2=NC=CC(CN3CCCCC3)=C2
InChI
1S/C22H29N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2-
InChI Key
KMZQAVXSMUKBPD-DJWKRKHSSA-N
生物化学的/生理学的作用
Lafutidine is a second generation H2 histamine receptor antagonist. Lafutidine has been used clinically to treat ulcers and gastro-esophageal reflux disease (GERD). Lafutidine has also been investigated as a treatment against peripheral neuropathy and for its protective stomach effects during cancer chemotherapies and long term ibuprofen use.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML1611-50MG:
SML1611-10MG:
SML1611-BULK:
SML1611-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)