SML1563
BAY-678
≥98% (HPLC)
別名:
2-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4R)-5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-, 5-{(4R)-5-Acetyl-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl}pyridine-2-carbonitrile
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +21 to +29°, c = 0.5 in methanol
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(N1C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=C(C(C)=O)[C@@H](C3=CN=C(C#N)C=C3)NC1=O
InChI
1S/C20H15F3N4O2/c1-11-17(12(2)28)18(13-6-7-15(9-24)25-10-13)26-19(29)27(11)16-5-3-4-14(8-16)20(21,22)23/h3-8,10,18H,1-2H3,(H,26,29)/t18-/m1/s1
InChI Key
PGIVGIFOWOVINL-GOSISDBHSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
BAY-677 is used as a negative control and is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-677, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1563-25MG:4548173963686
SML1563-VAR:
SML1563-BULK:
SML1563-5MG:4548173963693