Merck
SML1451
Sigma-Aldrich
MI192 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2-Aminophenyl)-4-[(3,4-dihydro-4-methylene-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)methyl]-benzamide hydrochloride, MI-192 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21N3O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
383.44 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to light brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C(CN1CC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3N)=O)C=C2)C4=CC=CC=C4C1=O
InChI
1S/C24H21N3O2/c1-16-14-27(24(29)20-7-3-2-6-19(16)20)15-17-10-12-18(13-11-17)23(28)26-22-9-5-4-8-21(22)25/h2-13H,1,14-15,25H2,(H,26,28)
InChI Key
GTLTXEIKQVWSRF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MI192 is a potent and selective histone deacetylase 3 (HDAc 3) inhibitor that inhibits IL-6 production in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from rheumatoid arthritis (RA) but not healthy PBMCs.
MI192 is a potent and selective histone deacetylase 3 (HDAc 3) inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)